Learn More
3,6-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3,6-Dihydroxyflavone,is used as an oxidative stress inducer - apoptosis inducer, it is widely used as a pharmaceutical intermediate and in cell survival applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,6-Dihydroxyflavon wird als oxidativer Stressinduktor – Apoptose-Induktor verwendet, wird darüber hinaus als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in Zellüberlebensanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108238-41-1
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00143082
InChI-Schlüssel XHLOLFKZCUCROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydroxyflavone, 3,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 6-hydroxyflavonol, 3,6-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,6-dihydroxy-2-phenyl, acmc-1c7fz, 3,6-dihydroxy-2-phenylchromone
PubChem CID 688659
IUPAC-Name 3,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dihydroxyflavone
Schmelzpunkt 231°C to 234°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%