Learn More
3,6-Difluoropyridin-2-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10007889
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 851386-45-3
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H3F2NO2
Menge 1 g
Synonym 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid
InChI-Schlüssel FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F
IUPAC-Name 3,6-Difluorpyridin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 159.092
PubChem CID 11286608
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 97%