Learn More
3,6-Difluorphthalanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443427
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-40-4
Summenformel C8H2F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 184.098
MDL-Nummer MFCD00134537
InChI-Schlüssel AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
IUPAC-Name 4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Difluorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.1
Reinheit (%) 97%