Learn More
3,5-Dimethylpyrazin-2-amin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765803
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 91678-81-8
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.159
MDL-Nummer MFCD00107172
InChI-Schlüssel GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyrazin-2-Amin
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Menge 10 g
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%