Learn More
3,5-Dimethylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470706
Click to view available options
Menge:
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dimethylphenylmagnesiumbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34696-73-6
Summenformel C8H9BrMg
MDL-Nummer MFCD01311497
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1
IUPAC-Name Magnesium;1,3-Dimethylbenzol-5-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 209.37
PubChem CID 10965748
Formelmasse 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M in 2-MetHF