Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-carboxamid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11459100
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-48-5
Summenformel C6H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 139.158
MDL-Nummer MFCD00003126
InChI-Schlüssel AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyrazol-1-Carboxamid
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 10 g
Beilstein 123422
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) ≥98%