Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235680
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-99-2
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00008388
InChI-Schlüssel XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxyphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Farbe Braun-pink bis farblos
Siedepunkt 172°C to 175°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3OH
Menge 10 g
Beilstein 06, 1101
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.