Learn More
3,5-Dimethoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467367
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10272-07-8
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00008392
InChI-Schlüssel WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 178°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 638013
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.