Learn More
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10346130
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10346130
Marke: Thermo Scientific 115540050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2478-38-8
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00008748
InChI-Schlüssel OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 128°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H2(OCH3)2COCH3
Menge 5 g
Beilstein 08,II,444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number115540250,115540010,115540050
ChargennummerA0467149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number115540250,115540010,115540050
ChargennummerA0459462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number115540250,115540010,115540050
ChargennummerA0450144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number115540250,115540010,115540050
ChargennummerA0397683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number115540250,115540010,115540050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >