Learn More
3,5-Dichlorsulfanilamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11341447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22134-75-4
Summenformel C6H6Cl2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.086
MDL-Nummer MFCD00014784
InChI-Schlüssel DVZMRTJKNJKEGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorosulfanilamide, benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichlorobenzene-1-sulfonamide, sulfanilamide, 3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichloro-benzenesulfonamide, 3,5-dichlorosulphanilamide, 1zge, acmc-1clhm, sulfanilamide,5-dichloro, aronis24244
PubChem CID 89607
IUPAC-Name 4-Amino-3,5-dichlorbenzolsulfonamid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorosulfanilamide
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 25 g
Beilstein 2727109
Formelmasse 241.1
Reinheit (%) 97%