Learn More
3,5-Dchlorpyridazin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-dichloropyridazine |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n |
Formelmasse | 148.98 |
Reinheit (%) | 97% |