Learn More
3,5-Dichlorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430431
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorphenylisocyanat wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel und für Iprodion verwendet. Es kann auch in der Proteomikforschung verwendet werden.
Löslichkeit
Hydrolyse mit Wasser.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, starken Basen, Aminen, Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34893-92-0
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.007
MDL-Nummer MFCD00013859
InChI-Schlüssel XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.38
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 510282
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolysis with water.
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 97%