Learn More
3,5-Dichlorbenzylamin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398585
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39989-43-0
Summenformel C7H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
MDL-Nummer MFCD00052681
InChI-Schlüssel ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
SMILES NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzylamine
Siedepunkt 141°C to 144°C (15 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3237459
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)Methanamin
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'