Learn More
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469743
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3336-41-2
Summenformel C7H4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
MDL-Nummer MFCD00002550
InChI-Schlüssel AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC-Name 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 265°C to 270°C
Menge 5 g
Beilstein 2616297
Formelmasse 207.01
Reinheit (%) 97%