Learn More
3,5,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329055
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548-83-4
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00006833
InChI-Schlüssel VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 5281616
ChEBI CHEBI:5262
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,7-Trihydroxyflavone
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Menge 25 mg
Beilstein 272179
Merck Index 14,4339
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 97%