Learn More
{3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 218.34 |
Reinheit (%) | 97% |