Learn More
3,4-Dimethylthieno-[2,3-b]-thiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691673
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 159709-36-1
Summenformel C9H8OS2
Molekulargewicht (g/mol) 196.282
MDL-Nummer MFCD00052282
InChI-Schlüssel WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
IUPAC-Name 3,4-Dimethylthieno[2,3-b]Thiophen-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 97%