Learn More
3,4-Dimethoxyphenethylealkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562401
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7417-21-2
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
MDL-Nummer MFCD00002894
InChI-Schlüssel SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 172°C to 174°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Menge 10 g
Beilstein 06, III, 6333
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol