Learn More
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422618
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure ist ein wichtiger Metabolit bei der Untersuchung des Verhaltens des dopaminergen Systems.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 102-32-9
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00004338
InChI-Schlüssel CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC-Name 2-(3,4-Dichlorphenoxy)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 2211017
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) ≥98%