Learn More
3,4-Dihydro-2H-Pyran-5-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407744
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 25090-33-9
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00085019
InChI-Schlüssel WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyd
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%