Learn More
3,4-Dihydro-2H-isochinolin-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442242
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-38-9
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
InChI-Schlüssel YWPMKTWUFVOFPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroisoquinolin-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro, 3,4-dihydroisocarbostyril, 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3,4-dihydro-1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-one, dihydroisoquinolone, 3nuu, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
PubChem CID 150896
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Isochinolin-1-on
SMILES C1CNC(=O)C2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Schmelzpunkt 67.0°C to 70.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one