Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416330
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33632-74-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00276310
InChI-Schlüssel BYYFEADAQZCIGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid
PubChem CID 53708627
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-4-Carbonsäure
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 5 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%