Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 146°C to 148°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 194.19 |
Reinheit (%) | 98% |