Learn More
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489506
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-94-9
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00037828
InChI-Schlüssel OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 23065
IUPAC-Name 1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.422
Siedepunkt 145°C to 148°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.68
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 511101
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%