Learn More
3,4-Dichlorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417767
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Methyl-labeled diuron was prepared by the reaction of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate with C 'labeled dimethylamine.Substituted urea derivatives were prepared by reacting 3,4-dichlorophenyl isocyanate with amino acids, dipeptides, histamine. The R- and S-isomers and RS-racemate of MBPU were synthesized by allowing equimolar quantities of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-markiertes Diuron wurde durch die Reaktion von 3,4-Dichlorphenylisocyanat mit C ′″-markiertem Dimethylamin hergestellt. Substituierte Harnstoffderivate wurden durch Reaktion von 3,4-Dichlorphenylisocyanat mit Aminosäuren, Dipeptiden, Histamin hergestellt. Die R- und S-Isomere und das RS-Racemat von MBPU wurden synthetisiert, indem äquimolare Mengen von 3,4-Dichlorphenyl-isocyanat zugelassen wurden.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geschützt vor starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Wasser, Aminen und Alkoholen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-36-3
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.007
MDL-Nummer MFCD00002017
InChI-Schlüssel MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
PubChem CID 7607
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-isocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flammpunkt 123°C (253°F)
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 608325
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 97%