Learn More
3,4-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist auch ein Foto-Abbauprodukt des gemeinsamen antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffs Triclosan zusammen mit dem Dioxin-2,8-Dichlordibenzo-p-dioxin.
Löslichkeit
Schwer lösliches Ionenwasser 9.2 g/l bei 20 ºC. Löslich in wässrigen Alkali, oxygenierten und chlorierten Lösungsmitteln. Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säuredämpfen, Säurehloriden, Säureanhydriden und Ätzstoffen fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In einem Bereich ohne Abfluss oder Kanalzugang lagern. Getrennt von starken Oxidationsmitteln und Lebensmitteln und Futtermitteln.
Es ist auch ein Foto-Abbauprodukt des gemeinsamen antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffs Triclosan zusammen mit dem Dioxin-2,8-Dichlordibenzo-p-dioxin.
Löslichkeit
Schwer lösliches Ionenwasser 9.2 g/l bei 20 ºC. Löslich in wässrigen Alkali, oxygenierten und chlorierten Lösungsmitteln. Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säuredämpfen, Säurehloriden, Säureanhydriden und Ätzstoffen fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In einem Bereich ohne Abfluss oder Kanalzugang lagern. Getrennt von starken Oxidationsmitteln und Lebensmitteln und Futtermitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorophenol |
Schmelzpunkt | 64°C to 68°C |
Siedepunkt | 252°C to 255°C |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2020 |
Beilstein | 1907693 |
Synonym | 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether. |
Formelmasse | 163 |