Learn More
3,4-Dichlorzimtsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466986
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1202-39-7
Summenformel C9H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.045
MDL-Nummer MFCD00004385
InChI-Schlüssel RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
IUPAC-Name (E)-3-(3,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorocinnamic acid
Schmelzpunkt 218°C to 220°C
Menge 25 g
Beilstein 1872129
Formelmasse 217.05
Reinheit (%) 97%