Learn More
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dichlorobenzoic acid |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 205.0°C to 209.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | Cl2C6H3CO2H |
Menge | 25 g |