Learn More
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498509
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34819-86-8
Summenformel C10H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 214.217
MDL-Nummer MFCD00074970
InChI-Schlüssel NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Synonym 3,4-di-o-acetyl-6-deoxy-l-glucal, 3,4-di-o-acetyl-l-rhamnal, 2s,3s,4s-2-methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3,4-di-o-acetyl-1,5-anhydro-2,6-dideoxy-l-arabino-hex-1-enitol, di-o-acetyl-l-rhamnal, 2s,3s,4s-4-acetyloxy-2-methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, diacetyl-l-rhamnal, l-rhamnal diacetate, 6-deoxy-l-glucal diacetate, l-arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2,6-dideoxy-, diacetate
PubChem CID 2734733
IUPAC-Name [(2S,3S,4S)-3-Acetyloxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyran-4-yl]Acetat
SMILES CC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.116
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt >110°C (235°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 1 g
Beilstein 84954
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit