Learn More
3,4,9,10-Perylentetracarboxyldianhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333506
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is mainly used in air dried and baking enamels, epoxy, polyurethane and polyester based paints. It is also used in printing inks for bank and security documents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,9,10-Perylentetracarboxyl-Dianhydrid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird hauptsächlich in Lufttrocknungs- und Einbrennlacken sowie in Farben auf Basis von Epoxid, Polyurethan und Polyester verwendet. Es wird auch in Druckfarben für Bank- und Sicherheitsdokumente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.87 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-69-8
Summenformel C24H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 392.32
MDL-Nummer MFCD00006916
InChI-Schlüssel CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC-Name 7,18-Dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaen-6,8,17,19-tetron
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 57831
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.87g/L at 20°C).
Formelmasse 392.32
Reinheit (%) 98%