Learn More
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | 126°C to 128°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1537834 |
Formelmasse | 238.24 |
Reinheit (%) | 99% |