Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,4,5-Trimethoxybenzylamine is used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L-xylopyranoside. It is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4,5-Trimethoxybenzylamin wird bei der Synthese von Benzyl-3-Desoxy-3-(3,4,5 -Trimethoxybenzylamino)-β-L-Xylopyranosid verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trimethoxybenzylamine |
Dichte | 1.155 |
Siedepunkt | 120°C to 122°C (0.05 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1107570 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |