Learn More
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]propionsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid |
Menge | 0.25 g |
Formelmasse | 234.17 |
Reinheit (%) | 95% |