Learn More
3,3-Dimethylacryloylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387880
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3350-78-5
Summenformel C5H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 118.56
MDL-Nummer MFCD00000730
InChI-Schlüssel BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
PubChem CID 102394
IUPAC-Name 3-methylbut-2-enoyl chloride
SMILES CC(C)=CC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylacryloyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 147.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCOCl
Brechungsindex 1.4750 to 1.4780
Menge 5 g
Beilstein 02, 433
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.