Learn More
3,3-Dimethyl-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
94.40 CHF - 974.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-97-8 |
---|---|
Summenformel | C6H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.16 |
MDL-Nummer | MFCD00008846 |
InChI-Schlüssel | PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone |
PubChem CID | 6416 |
IUPAC-Name | 3,3-Dimethylbutan-2-on |
SMILES | CC(=O)C(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10477520
|
Thermo Scientific Acros
131251000 |
100 mL | Glasflasche |
94.40 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10103090
|
Thermo Scientific Acros
131255000 |
500 mL | Glasflasche |
256.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11974821
|
Thermo Scientific Acros
131250025 |
2.5 L | Glasflasche |
974.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-97-8 | |
100.16 | |
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N | |
6416 | |
CC(=O)C(C)(C)C |
C6H12O | |
MFCD00008846 | |
pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone | |
3,3-Dimethylbutan-2-on |
Spezifikation
3, 3-Dimethyl-2-butanone | |
75-97-8 | |
Farblos bis hellgelb | |
106.0°C | |
Echt | |
C6H12O | |
1.3950 to 1.3980 | |
01, 694 | |
0.8 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone | |
CC(=O)C(C)(C)C | |
100.16 | |
100.16 | |
Flüssigkeit |
96% | |
-52.5°C | |
0.8000g/mL | |
5°C | |
95% min. (GC) | |
(CH3)3CCOCH3 | |
MFCD00008846 | |
15, 7551 | |
pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone | |
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-Dimethylbutan-2-on | |
6416 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-920-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EL7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3,3-Dimethyl-2-butanone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only