Learn More
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 130°C to 134°C |
Menge | 500 mg |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 143.56 |
Reinheit (%) | 98% |