Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 3-Way Stopcocks
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 02502404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DIN 12554. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l· s-1.2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
φ Rohr: 10/7mm
Bohrung: 4mm
Küken: 24,0mm
Hahn: 4 NS/24 NS
Küken: Glas
Spezifikation
3-Wege-Sperrhahn | |
Borosilikatglas | |
Fester Glasstopfen und Schraubengewindehalterung aus Gummi |
4 mm | |
DIN 12554 |