Learn More
3-(3-Benzyloxy-4-Methoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445897
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36418-96-9
Summenformel C17H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.327
MDL-Nummer MFCD00227803
InChI-Schlüssel SZORHBHYQVTEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propionic acid, 3-benzyloxy-4-methoxybenzenepropionic acid
PubChem CID 9971231
IUPAC-Name 3-(4-Methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 1 g
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 96%