Learn More
3-(3,5-Dichlorphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480448
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95333-95-2
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.06
MDL-Nummer MFCD04037332
InChI-Schlüssel GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,5-dichlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-dichloro, 3-3,5-dichloro-phenyl-propionic acid, 3-3,5-dichlorophenyl propionic acid, 3-3',5'-dichlorophenyl propanoic acid, acmc-20anl7, 3,5-dichloro-benzenepropanoic acid, 3-3,5-dichlorophenyl propanoicacid, 3-3,5-di-chlorophenyl propionic acid, 3-3,5-dichloro-phenyl-propionicacid
PubChem CID 819305
IUPAC-Name 3-(3,5-Dichlorphenoxy)Propansäure
SMILES OC(=O)CCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3,5-Dichlorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 97%