Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, hohe Empfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440187
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 mL
1000 mL
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB, CAS-Nr. 54827-17-7) ist eine blaue chromogene Substanz, die in Färbeverfahren wie der Immunhistochemie verwendet wird.
TMB is a substrate for horseradish peroxidase. Recommended for ELISA (microwell) procedures,3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TMB ist ein Substrat für Meerrettich-Peroxidase. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrowellverfahren) ,3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wurde in einer Studie verwendet, um zu zeigen, dass durch die Messung der Substratabsorptionswerte außerhalb des Absorptionsmaximums der Messbereich eines jeden immunenzymometrischen Assays erheblich erweitert werden kann, ohne die Assay-Eigenschaften zu gefährden. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wurde auch in einer Studie verwendet, um die Bildung von CuS-konkaven Suprastrukturen mit peroxidase-ähnlicher Aktivität zu verstehen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln wie DMSO, 96 % Ethanol, Aceton, Chlorform, Toluol.
Hinweise
Die TMB-Lösung weist eine ähnliche Empfindlichkeit auf wie chemilumineszierende Nachweisreagenzien; kann nur 0.15 ng nachweisen. Die bereitgestellte TMB-Lösung ist ausreichend für mind. 25 Minigels (10 x 10 cm). Lagerung bei 2–8 °C. Das Substrat darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00007748
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Namenshinweis Ready-to-Use, high sensitivity
Farbe Gelb
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2808541
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO,96 % Ethanol,Acetone,Chloroform,Toluene.
Formelmasse 240.35
Physikalische Form Flüssigkeit