Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495586
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64285-73-0
Summenformel C16H22Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 313.27
MDL-Nummer MFCD00012961
InChI-Schlüssel NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, tmb dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, dihydrochloride, tetramethylbenzidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl-2,6-dimethylaniline dihydrochloride, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride
PubChem CID 174033
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 300°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 313.27
Reinheit (%) 99%