Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin-Dihydrochlorid-Hydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Beschreibung
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate is a chromophore substrate in ELISA assays. It is a noncarcinogenic substitute for benzidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′, 5,5′- Tetramethylbenzidin-Dihydrochloridhydrat ist ein Chromophor-Substrat in ELISA-Assays. Es ist ein nicht krebserregender Ersatz für Benzidin.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (∼1,7 mg/ml) und 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Hitze, Licht, Säuren, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
3,3′, 5,5′- Tetramethylbenzidin-Dihydrochloridhydrat ist ein Chromophor-Substrat in ELISA-Assays. Es ist ein nicht krebserregender Ersatz für Benzidin.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (∼1,7 mg/ml) und 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Hitze, Licht, Säuren, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (∽1.7mg/ml),and 1:300 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.03mg/ml). |
Formelmasse | 313.27 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Physikalische Form | Pulver |