Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Propionsäure kann durch Erhitzen zur Herstellung von 3-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-Propionsäure-Octyl-Ester verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Propionsäure kann durch Erhitzen zur Herstellung von 3-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-Propionsäure-Octyl-Ester verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 136°bis 140 °C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2213449 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 182.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |