Learn More
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid |
CAS | 25173-72-2 |
Schmelzpunkt | 100.0°C to 105.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Summenformel | C12H16O5 |
Strukturformel | (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H |
Menge | 5 g |
Beilstein | 10,III,212 |
Synonym | 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.