Learn More
3,3,3-Triphenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11472678
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,3,3-Triphenylpropionsäure wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 900-91-4
Summenformel C21H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.373
MDL-Nummer MFCD00002713
InChI-Schlüssel XMSJLUKCGWQAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-triphenylpropionic acid, tritylacetic acid, 3,3,3-triphenyl propanoic acid, 2-tritylacetic acid, pubchem12502, acmc-209r4v, 2-triphenylmethylacetic acid, 2-triphenylmethyl acetic acid, 3,3 3-triphenyl propionic acid
PubChem CID 136696
IUPAC-Name 3,3,3-Triphenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Triphenylpropionic acid
Schmelzpunkt 180°C to 183°C
Menge 5 g
Beilstein 2057448
Formelmasse 302.38
Reinheit (%) 98%