Learn More
3,3,3-Trifluorpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414377
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-99-6
Summenformel C3H3F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
MDL-Nummer MFCD00153292
InChI-Schlüssel KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluorpropansäure
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Schmelzpunkt 9°C
Dichte 1.441
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.334
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1751796
Formelmasse 128.05
Reinheit (%) 98%