Learn More
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490200
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36770-50-0
Summenformel C12H9N5
Molekulargewicht (g/mol) 223.239
MDL-Nummer MFCD00107797
InChI-Schlüssel WOFXUCJTFGKKIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole, 2-3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole, 2-3-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 2-5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, 2-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, acmc-1ah5x, 3-2'-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2803172
IUPAC-Name 2-(3-Pyridin-4-yl-1H-1,2,4-Triazol-5-yl)Pyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=NN2)C3=CC=NC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Menge 1 g
Formelmasse 223.24
Reinheit (%) 99%