Learn More
[3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634195
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-33-8
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.191
InChI-Schlüssel BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
PubChem CID 18525804
IUPAC-Name [5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazol-3-yl]Methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%