Learn More
3-(2-Chlorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 187°C to 192°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 791928 |
Formelmasse | 237.64 |
Reinheit (%) | ≥98% |