Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551463
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 3919-76-4
Summenformel C11H7Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 272.08
MDL-Nummer MFCD00051658
InChI-Schlüssel WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC-Name 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 272.09
Reinheit (%) 97%